Läs mer
Eurofins DiscoverX Abl Human Protein, Active
Produktkod. 17340304
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 17340304
Brand: Eurofins DiscoverX 14529
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Abl, residues 27-end, for use in Kinase Assays.
The abl oncogene was initially identified as the viral transforming gene (v-abl) of Abelson murine leukemia virus (A-MuLV), from a chemically thymectomized mouse inoculated with Moloney murine leukemia virus (M-MuLV). The v-abl genome consists of M-MuLV gag sequences fused to mouse c-abl, resulting in the production of phosphoroteins, p160 and p120 gag/c-abl with protein-tyrosine kinase activity, as the major translational products. The abl oncogene is implicated in serval human leukemias including chronic myelocytic (CML), adult acute lymphoblastic (ALL) and pediatric ALL. In these leukemias the c-abl proto-oncogene undergoes a chromosomal translocation producing the Philadelphia (Ph¢) chromosome resulting in the fusion of c-abl sequences to the bcr gene of chromosome 22, and the molecular consequences of this translocation is the generation of a chimeric bcr/c-abl mRNA encoding activated abl protein-tyrosine kinase.
GenBank U07563
Specifikationer
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 121 kDa
Kvantitet 10 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Renhet eller kvalitetsklass ≥61%
Protein Abl, active
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.