Läs mer
ABL127, MedChemExpress
Beskrivning
ABL127 is a selective and covalent inhibitor of protein methylesterase 1 (PME-1) with IC50s of 6.4 nM and 4.2 nM in HEK293T and MDA-MB-231 cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ABL127 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1073529-41-5 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20N2O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| LEDER | O=C(N1N(C(OC)=O)[C@@](C2=CC=CC=C2)(C3CCCC3)C1=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.35 |
| Visa mer |