Läs mer
Abnova™ 4q subtelomer (Cy5 ) FISKSond
Produktkod. 16032815
Kvantitet:
20μ L
Förpackningsstorlek:
20µL
Produktkod. 16032815
Brand: Abnova™ FE0040.20uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
FISH Hybridization Buffer (80 μL)
Märkt FISH-sonder för identifiering av subtelomeravvikelser med fluorescerande in situ-hybridiseringsteknik.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Etikett eller färgämne Cy5
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Inkluderar FISH-hybridiseringsbuffert (80 ul)
Plats 4q Subtelomer
Produkttyp 4q subtelomer(Cy5 ) FISKSond
Kvantitet 20μ L