Läs mer
Abnova™ 4q Subtelomer (DEAC) FISH-sond
Kvantitet:
20μ L
Förpackningsstorlek:
20µL
Beskrivning
Innehåller
FISH Hybridization Buffer (80 μL)
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
- Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
- Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
- Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
- Högt signal/brusförhållande
- Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker. |
| Etikett eller färgämne | DEAC |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Inkluderar | FISH-hybridiseringsbuffert (80 ul) |
| Plats | 4q Subtelomer |
| Produkttyp | 4q Subtelomere(DEAC) FISH-sond |
| Kvantitet | 20μ L |