Läs mer
Abnova™ Reningskit för total RNA för blod/odlade celler
Beskrivning
- Kit designades specifikt för att rena totalt RNA från färskt helblod och odlade celler
- Hela proceduren kan slutföras inom 30 minuter
- Tillämpningar inkluderar RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension, mRNA-selektion och cDNA-syntes
- Utbyte på 5-30μ g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Blood/Cultured Cell Total RNA Purification Kit är utformat specifikt för att rena totalt RNA från färskt helblod och odlade djurceller. |
| För användning med (applikation) | Rening |
| Inkluderar | 200mL RBC-lysbuffert, 60mL RB-buffert, 30mL RT-buffert, 50mL W1-buffert, 25mL tvättbuffert (tillsätt 100mL etanol), 6mL RNasfritt vatten, RB-kolonn, 2mL uppsamlingsrör |
| Produkttyp | Reningskit för total RNA för blod/odlade celler |
| Kvantitet | 1 Kit |