Läs mer
Abnova™ CCND1/CEN11p FISH-sond
Produktkod. 16003075
Change view
Kvantitet:
200μ L
Förpackningsstorlek:
200µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16003075 200μ L 200µL
1 options
Produktkod. 16003075 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0052.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Etikett eller färgämne FITC, Texas Red
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Plats 11q13, 11p11.12
Sondlängd Cirka 270 kb
Sond CCND1, CEN11p
Produkttyp CCND1/CEN11p FISH-sond
Kvantitet 200μ L