Learn More
Abnova™ CEN18p (R6G) FISH-sond
Product Code. 16002725
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
20μ L
Unit Size:
20µL
Product Code. Kvantitet Unit Size
16002725 20μ L 20µL
1 options
Product Code. 16002725 Supplier Abnova™ Supplier No. FC0143.20uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Includes
FISH Hybridization Buffer (80 μL)
Märkt FISH-sonder som kromosomala markörer med hjälp av fluorescerande in situ-hybridiseringsteknik.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifications
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Etikett eller färgämne R6G
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Inkluderar FISH-hybridiseringsbuffert (80 ul)
Plats 18p11.21
Sond CEN18p
Produkttyp CEN18p (R6G) FISH-sond
Kvantitet 20μ L