Läs mer
Abnova™ Reningskit för odlad cell totalt RNA
Produktkod. 16062378
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16062378 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16062378 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer U0067.1Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Designad specifikt för att rena totalt RNA från odlade djurceller
  • Provtyp: Odlad cell
  • Provstorlek: Odlade djurceller (upp till 5 x 106)
Rening
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Reningskit för total RNA för odlade celler utformades specifikt för att rena totalt RNA från odlade djurceller.
För användning med (applikation) Rening
Inkluderar 60 mL RB-buffert, 130 mL W1-buffert, 50 mL tvättbuffert (tillsätt 200 mL etanol), 30 mL RNasfritt vatten, RNA-bindningsplatta, 0,35 mL uppsamlingsplatta, självhäftande film
Produkttyp Reningskit för odlad cell totalt RNA
Kvantitet 1 Kit