Läs mer
Abnova™ Fluorescerande färgämne 405-I Streptavidin
Beskrivning
Proteinkonjugat framställda med Fluorescence Dye 405-I är ljusa med fluorescens opåverkad av pH i det fysiologiska området (pH 4-10). Fluorescence Dye 405-I-märkta konjugat är utmärkta violetta laserreagenser för flödescytometriforskning. Idealisk för märkning via Streptavidin för fluorescensavbildning och annan fluorescensbaserad biokemisk analys. För de flesta fluorescerande streptavidinapplikationer är en koncentration på 1 till 20 g/ml tillräcklig. Den optimala arbetsutspädningen bör bestämmas av slutanvändaren.
- Spektral ekvivalent: Alexa Fluor 405, DyLight 405
- Molar extinktionskoefficient:≥ 20 000 M -1 cm -1
- Excitation (Max): 401nm
- Emission (Max): 420nm
- Löslighet: vatten
- Förvaringsbuffert: Vatten
Användning: Konjugering, Flödescytometri
Rekommenderad lagring: Förvaras i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fluorescensfärg 405-I med Streptavidinkonjugat. Proteinkonjugat framställda med Fluorescence Dye 405-I är ljusa med fluorescens opåverkad av pH i det fysiologiska området (pH 4-10). Fluorescence Dye 405-I-märkta konjugat är utmärkta violetta laserreagenser för flödescytometriforskning. |
| För användning med (applikation) | Konjugation; Flödescytometri |
| Kvantitet | 200μ g |
| Produkttyp | Fluorescerande färgämne 405-I Streptavidin |
| Likvärdighet | Alexa Fluor 405, DyLight 405 |
| Förvaringsbuffert | Vatten |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus. Tillsätt ddH2O med 0,1 % BSA i flaskan för att få 1 mg/ml stamlösning. Denna rekonstituerade lösning förblir stabil i 2 månader när den förvaras i närvaro av 2 mM natriumazid och undvik ljus vid 4 °C. För längre lagring, dela upp den rekonstituerade lösningen i engångsalikvoter, eller tillsätt lika stor volym glycerol utan alikvotering, och undvik ljus vid -20 °C. |
| Etikett eller färgämne | Fluorescerande färgämne 405-I Streptavidin |
| Emission | 420 |
| Excitation | 401 |
Endast för forskningsanvändning (RUO).