Läs mer
Abnova™ Fluorescerande färgämne 488-I Phalloidin
Produktkod. 16119370
Kvantitet:
300 reaktioner
Förpackningsstorlek:
300 reaktioner
Produktkod. 16119370
Brand: Abnova™ U0281.300Reactions
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluorescensfärg 488-I med falloidinkonjugat
Fluorescence Dye 488-I-konjugat är betydligt ljusare än fluoresceinkonjugat och mycket mer fotostabila. Dessutom påverkas inte fluorescensen av Fluorescence Dye 488-I av pH mellan 4-10. Jämfört med Alexa Fluor 488, Fluorescence Dye 488-I av enkel isomer har mycket högre renhet, vilket ger bättre prestandakonsistens från batch till batch. Idealisk för märkning via Phalloidin för fluorescensavbildning och annan fluorescensbaserad biokemisk analys.
  • Spektral ekvivalent: Alexa Fluor 488, Cy2 , DyLight 488, FITC
  • Molar extinktionskoefficient:≥ 70 000 M -1 cm -1
  • Excitation (Max): 491nm
  • Emission (Max): 514nm
  • Löslighet: DMSO
  • Lagringsbuffert: DMSO
Användning: Konjugering
Rekommenderad lagring: Förvaras i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus.
Specifikationer
Beskrivning Fluorescensfärg 488-I med falloidinkonjugat. Fluorescence Dye 488-I-konjugat är betydligt ljusare än fluoresceinkonjugat och mycket mer fotostabila. Dessutom påverkas inte fluorescensen av Fluorescence Dye 488-I av pH mellan 4-10. Jämfört med Alexa Fluor 488,“ Fluorescence Dye 488-I av enkel isomer har mycket högre renhet, vilket ger bättre prestandakonsistens från batch till batch.
Formatera Vätska
För användning med (applikation) Konjugation
Kvantitet 300 reaktioner
Produkttyp Fluorescerande färgämne 488-I Phalloidin
Tillräckligt för 300 reaktioner
Likvärdighet Alexa Fluor 488, Cy2 , DyLight 488, FITC
Förvaringsbuffert DMSO
Innehåll och lagring Förvara produkten i uttorkad miljö vid -°20 C och undvik ljus.
Etikett eller färgämne Fluorescerande färgämne 488-I Phalloidin
Emission 514
Excitation 491
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsanvändning (RUO).