Läs mer
Abnova™ Fluorescerande färgämne 555-C3 Hydrazide
:
Kvantitet: 1mg
Beskrivning
Idealisk för märkning av biologiska molekyler (t.ex. peptider, proteiner, oligo) för fluorescensavbildning och annan fluorescensbaserad biokemisk analys
- Kemisk formel: C 35 H 42 F 6 N 4 O 11 S 2
- Mol. Vikt: 872,85 g/mol
- Renhet:≥ 90 %
- Molar extinktionskoefficient:≥ 1 00 000 M -1 cm -1
- Excitation (Max): 555nm
- Emission (Max): 565nm
- Löslighet: DMSO, vatten
Användning: Konjugering, In vivo-avbildning
Rekommenderad förvaring: Förvaras mörkt vid -20 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cyanin 3-färgämnen har förbättrad fluorescens vid bindning till proteiner. C3 Hydrazid reagerar med karbonylgrupper. |
| För användning med (applikation) | Konjugation; in vivo avbildning |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Fluorescerande färgämne 555-C3 Hydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 872,85 g/mol |
| Renhet | ≥90 % |
| Innehåll och lagring | Förvaras mörkt vid -20 °C |
| Etikett eller färgämne | Fluorescerande färgämne 555-C3 Hydrazide |
| Emission | 565 |
| Excitation | 555 |
Endast för forskningsanvändning (RUO).