Läs mer
Abnova™ Fluorescerande färgämne 749-C7 Hydrazide
Beskrivning
Idealisk för märkning av biologiska molekyler (t.ex. peptider, proteiner, oligo) för fluorescensavbildning och annan fluorescensbaserad biokemisk analys
- Kemisk formel: C 39 H 46 F 6 N 4 O 11 S 2
- Mol. Vikt: 924,92 g/mol
- Renhet:≥ 90 %
- Molar extinktionskoefficient:≥ 1 00 000 M -1 cm -1
- Excitation (Max): 749nm
- Emission (Max): 776nm
- Löslighet: DMSO, vatten
Användning: Konjugering, In vivo-avbildning
Rekommenderad förvaring: Förvaras mörkt vid -20 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cyanin 7-färgämnen är vanliga nära infraröda röda fluoroforer som används i in vivo -avbildningstillämpningar. C7 Hydrazide reagerar med karbonylgrupper. |
| För användning med (applikation) | Konjugation; in vivo avbildning |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | Fluorescerande färgämne 749-C7 Hydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 924,92 g/mol |
| Renhet | ≥90 % |
| Innehåll och lagring | Förvaras mörkt vid -20 °C |
| Etikett eller färgämne | Fluorescerande färgämne 749-C7 Hydrazide |
| Emission | 776 |
| Excitation | 749 |
Endast för forskningsanvändning (RUO).