Läs mer
Abnova™ Fluorescerande in situ hybridisering (FISH) buffert
Kvantitet:
1 ml
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
Beskrivning
Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Beskrivning | FISH Hybridization Buffer är optimerad för prestanda med FISH-sonder och innehåller dextransulfat, formamid och SSC (pH 7,0). |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Produkttyp | FISH Hybridization Buffer (1ml) |
| Kvantitet | 1 ml |