Läs mer
Abnova™ KIF5B/RET SY Translokation FISH Sond
Produktkod. 16063545
Change view
Kvantitet:
200μ L
Förpackningsstorlek:
200µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16063545 200μ L 200µL
1 options
Produktkod. 16063545 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FT0006.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 μL.
Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med fluorescerande in situ-hybridiseringsteknik.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Detektionsmetod Fluorescence
Formatera Tube
Etikett eller färgämne FITC
Slutlig produkttyp Probes (Labeled DNA)
Provtyp Tissue (FFPE)
Märkningsmål DNA
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Produkttyp KIF5B/RET SY Translokation FISH Sond
Kvantitet 200μ L