Läs mer
Abnova™ Plant Total RNA Purification Kit
Beskrivning
- Ger en effektiv metod för att rena totalt RNA från växtvävnad och celler
- Prover mals i flytande kväve och filtreras sedan för att avlägsna cellrester
- I närvaro av en bindningsbuffert och kaotropt salt binder totalt RNA i lysatet till glasfibermatrisen i spin-kolonnen
- Valfria DNas-behandlingar kan följas för att avlägsna oönskade DNA-rester
- Förfarandet kräver inte fenolextraktion eller alkoholutfällning och kan slutföras inom 30 minuter
- Det renade totala RNA:t är klart för användning i RT, RT-PCR, realtids-PCR och Northern Blotting
- Förvara i rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Beskrivning | Plant Total RNA Purification Kit är utformat specifikt för att rena totalt RNA från växtvävnad och växtceller. |
| För användning med (applikation) | Rening |
| Inkluderar | 60mL RB-buffert, 60mL PRB-buffert, 50mL W1-buffert, 25mL tvättbuffert (tillsätt 100mL etanol), 15mL RNasfritt vatten, filterkolonn, RB-kolonn, 2mL uppsamlingsrör |
| Produkttyp | Plant Total RNA Purification Kit |
| Kvantitet | 1 Kit |