Läs mer
Abnova™ Tissue Total RNA Purification Kit
Produktkod. 16052378
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16052378 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16052378 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer U0066.1Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Tissue Total RNA Purification Kit är utformat specifikt för att rena totalt RNA från en mängd olika djur- och paraffininbäddad vävnad.
  • Vävnadsprover kan effektivt homogeniseras i ett mikrocentrifugrör med hjälp av den medföljande mikrostöten
  • Detergenter och kaotropt salt används för att lysera celler och inaktivera RNas med en valfri DNas-behandling i kolumn
  • Förfarandet kräver inte fenolextraktion eller alkoholutfällning och kan slutföras inom 15 minuter
  • Det renade RNA:t är klart för användning i RT-PCR, Northern Blotting, Primer Extension och cDNA Library Construction
  • Förvaras torrt i rumstemperatur (15-25 °C) i minst 9 månader utan att uppvisa någon minskning av prestanda
  • Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Tissue Total RNA Purification Kit är utformat specifikt för att rena totalt RNA från en mängd olika djur- och paraffininbäddad vävnad.
För användning med (applikation) Rening
Inkluderar 60 mL RB-buffert, 50 mL W1-buffert, 25 mL tvättbuffert (tillsätt 100 mL etanol), 15 mL RNasfritt vatten, filterkolonn, RB-kolonn, 2 mL uppsamlingsrör, mikrostöt
Produkttyp Tissue Total RNA Purification Kit
Kvantitet 1 Kit