missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ ABRA Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA569858
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.
Acts as an activator of serum response factor (SRF)-dependent transcription possibly by inducing nuclear translocation of MKL1 or MKL2 and through a mechanism requiring Rho-actin signaling.
Specifikationer
| ABRA | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ABRA | |
| abra; abra {ECO:0000312; actin binding Rho activating protein; actin-binding Rho activating protein; actin-binding Rho-activating protein; C130068O12Rik; Ms1; RGD:708493}; STARS; Striated muscle activator of Rho-dependent signaling | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 137735 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide | |
| Q8N0Z2 | |
| ABRA | |
| synthetic peptide directed towards the middle region of human ABRA. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering