Läs mer
Testo™ 608-H2 termisk hygrometer
Beskrivning
- Mäter och visar temperatur och luftfuktighet
- Beräknar och visar daggpunkten
- LED-larm aktiveras när tröskelvärdena överskrids
- Långvarig kvalitet: Långtidsstabil fuktsensor garanterar många års mätning
Specifikationer
Specifikationer
| Fuktighetsområde | 2 till 98 % |
| Upplösning | 0.1%rH |
| Noggrannhet | ±2% rH |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +70 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C vid 25 °C |
| Batterityp | 9V blockbatteri, 6F22 |
| Visningstyp | LCD |
| Material | ABS-hus |
| Svarstid | 18 sek. |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Visa mer |