Läs mer
Fisherbrand™ ABS pipettställ
Produktkod. 11793849 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11793849 Varje
1 options
Produktkod. 11793849
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Håll 0,1 till 50 ml pipetter eller burkar inom bekvämt räckhåll samtidigt som du förhindrar skador och skräp. Fisherbrand™ ABS-pipettställ innehåller två avtagbara tillbehör som håller pipettlökar, fyllmedel och pumpar.
  • Fyra vinklade hyllfack
  • ABS plastkonstruktion
  • Utskuret visningsfönster och levereras med två avtagbara tillbehör som håller pipettlökar, fyllmedel och pumpar
  • Mått: 291 x 88 x 401 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Pipetters
Material ABS
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 vardera
Längd (metrisk) 291 mm
Inkluderar Två avtagbara tillbehör som håller pipettlampor, fyllmedel och pumpar
Produkttyp Pipettställ
Hyllor 4 nivåer
Höjd (metrisk) 401 mm
Bredd (metrisk) 88 mm