Beskrivning
- Idealisk för att lagra och organisera 1,0 mL till 50 mL serologiska pipetter
- Använd som individuella hållare eller koppla ihop flera enheter för större förvaringsbehov
- Klicka ihop horisontellt eller vertikalt för att skapa önskad konfiguration
- Skyddslock omsluter enheterna för att förhindra att damm ansamlas och ger extra hyllutrymme
- Magneter på båda sidor av enheten ansluts säkert och säkert till metallytor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Pipetter |
| Material | ABS |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att lagra och organisera pipetter |
| För användning med (utrustning) | Serologiska pipetter |
| Visa mer |