Läs mer
Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetisk Tissue Box-hållare
Produktkod. 11992581 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Montering:
Magnetfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
11992581 Magnetfäste Varje
1 options
Produktkod. 11992581
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Frigör utrymme på bänken med magnetiska förvaringslådor. Fisherbrand™ MagWipe™ Magnetic Tissue Box Holder kan användas för att hålla ordning på vanliga laboratorieprodukter.
  • Tillverkad av robust ABS-plast i en ljus genomskinlig färg
  • Har fyra kraftfulla magneter för ett säkert grepp på de flesta metallytor
  • Rymmer en 110 mm x 210 mm låda med våtservetter
Specifikationer
Produkttyp Tissue Wiper Box Hållare
Färg Genomskinlig grön
Mått (L x B x H) 13 x 91 x 98 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 13 mm
Bredd (engelska) 3,6 tum
Bredd (metrisk) 91 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 98 mm
Håller Torkar
Material ABS
Montering Magnetfäste
Antal fack 1
Produktstil Frontladdning med Opening
För användning med (utrustning) Standardstorlek KimWipes™ låda
Kvantitet 1 st
Sterilitet Non-sterile