Läs mer
Fisherbrand™ Parafilm™ Dispenser för tätningsfilm
Produktkod. 11865993 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11865993 Klart Varje
11875993 Rött Varje
11350040 Blått Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11865993
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skär och dispenserar film säkert. Parafilm™ Sealing Film Dispenser levereras med två säkerhetsrakblad.
  • ABS-plastdispenser designad med en rakhyvel som glider och skär utan fara för fingrarna.
  • Levereras med två lätt utbytbara skärblad.
  • Dispensern rymmer en eller två 50 mm (2 tum) rullar eller en 100 mm (4 tum) rulle.
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för tätningsfilm
Färg Klart
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 171 mm
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 120 mm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 156 mm
Håller Parafilm
Material ABS
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnslock
Kapacitet 1 x 100 mm rulle eller 2 x 50 mm rullar
Inkluderar 2 skärblad
Kvantitet 1 st