Läs mer
Fisherbrand™ Parafilm™ Dispenser för tätningsfilm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för tätningsfilm |
| Färg | Rött |
| Längd (engelska) | 6,7 tum |
| Längd (metrisk) | 171 mm |
| Bredd (engelska) | 4,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Höjd (engelska) | 6,1 tum |
| Höjd (metrisk) | 156 mm |
| Håller | Parafilm |
| Material | ABS |
| Visa mer |