Läs mer
Fisherbrand™ Parafilm™ Dispenser för tätningsfilm
Produktkod. p-8009462 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11865993
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skär och dispenserar film säkert. Parafilm™ Sealing Film Dispenser levereras med två säkerhetsrakblad.
  • ABS-plastdispenser designad med en rakhyvel som glider och skär utan fara för fingrarna.
  • Levereras med två lätt utbytbara skärblad.
  • Dispensern rymmer en eller två 50 mm (2 tum) rullar eller en 100 mm (4 tum) rulle.
Specifikationer
Produkttyp Dispenser för tätningsfilm
Färg Klart
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) 171 mm
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 120 mm
Höjd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 156 mm
Håller Parafilm
Material ABS
Montering Fristående
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnslock
Kapacitet 1 x 100 mm rulle eller 2 x 50 mm rullar
Inkluderar 2 skärblad
Kvantitet 1 st