Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Håller | Pipetter |
| Material | ABS |
| Positioner | 1 |
| Form | Z-formad |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 0,1 till 50 ml pipetter eller burkar |
| Kvantitet | 1 st |
| Show More |