Läs mer
Velp Scientifica™ TB1 turbidimeter
Produktkod. 15339494 Handla allt Velp Produkter
Change view
Ljuskälla:
Infraröd emitterande diod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ljuskälla Förpackningsstorlek
15339494 Infraröd emitterande diod Varje
1 options
Produktkod. 15339494 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer R109B12150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11525.00 SEK
    10455.00 SEK / Paket med 1
    Save 1070.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Velp Scientifica™ TB1 Turbidimeter som enkelt och noggrant mäter grumligheten i vattenprover.
Enkel& Exakt
  • Intuitivt och lätt att kalibrera
  • Premiumresultat tillhandahålls på några sekunder
  • Efterföljande analys är mer exakt
  • NIST spårbara standarder
  • Mätning till ISO 7027 standard
Robust design
  • IP 67 skydd mot inträngning av partiklar och vatten
  • Tufft ABS-hölje
Komplett system
  • Levereras med 4 kalibreringsstandarder (800, 100, 20 och 0,02 NTU)
  • 3 flaskor, trasa, silikonolja, batterier och väska ingår
  • Upp till 1200 prover kan testas med en uppsättning batterier
Specifikationer
Typ Bärbar turbiditetsmätare
Ljuskälla Infraröd emitterande diod
Visningstyp LCD
Material ABS
IP-betyg IP67
Längd (metrisk) 155 mm
Bredd (metrisk) 68 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
ISO-godkända metoder ISO 7027-kompatibel nefelometrisk metod (90° )
Vikt (metrisk) 0.2 kg