Läs mer
Multiroir Controlec™ ABS-förvaringsenhet med avtagbara och lutningsbara lådor
Produktkod. 11764581
Change view
Mått (L x B x H):
600 x 133 x 164 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11764581 600 x 133 x 164 mm Varje
1 options
Produktkod. 11764581 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 50005
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få lätt tillgång till lagrade produkter med Multiroir Controlec™ ABS-förvaringsenhet med avtagbara och lutningsbara lådor. Denna enhet har en tippbar bricka med en frontöppning som öppnar vid 45° och möjliggör enkel och snabb hantering av lagrade produkter.
  • Mycket motståndskraftigt ABS-material
  • Enhetens färg beige
  • Lådfärg: transparent
  • Främre öppning vid 45°
  • Tiltbricka med frontöppning möjliggör enkel och snabb hantering av lagrade produkter.
  • Fem stöttåliga ABS-lådor
Specifikationer
Färg Beige, Transparent
Material ABS
Form Rektangulär
Inkluderar (5) Låda
Produkttyp Ställ
Mått (L x B x H) 600 x 133 x 164 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 164 mm
Höjd (metrisk) interiör 105/146 mm