Läs mer
Testo™ ABS-ljudnivåmätningsinstrument
Produktkod. 10358303
Change view
Längd (metrisk):
255 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10358303 255 mm Varje
1 options
Produktkod. 10358303 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0563 8155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3549.00 SEK
    3167.00 SEK / Paket med 1
    Save 382.00 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Batterityp 9 V blockbatteri, 6F22
Mått 255 x 55 x 43 mm
För användning med (applikation) Bestäm ljudnivån snabbt, enkelt och tillförlitligt i det dagliga arbetet
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 43 mm
Inkluderar Justeringsskruvmejsel, integrerad stativskruv (0,25 tum)
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 255 mm
Mätområde 32 till 130 dB
Minne Min./max. minne
Upplösning 0.1 dB
Svarstid 5 sek.
Vikt (engelska) 7 oz.
Vikt (metrisk) 195 g
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 55 mm