Läs mer
Testo™ 625 Thermo Hygrometer
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1370 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Measures air temperature and relative humidity
- Calculates dew point and wet bulb temperature
- Displays min and max values, hold function, power off mode
- Integrated longlife moisture meter for long lasting quality
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Thermohygrometer |
| Fuktighetsområde | 0 to 100% |
| Upplösning | 0.1°C |
| Noggrannhet | Humidity: ±2.5 %RH (5 to 95 %RH) |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +1370 °C |
| Temperaturnoggrannhet | NTC: -10 to +60°C; TC Type K (NiCr-Ni): -200 to +1370°C |
| Material | ABS |