Läs mer
Multiroir Controlec™ Tiltande brickor för ABS-förvaringsenhet
Produktkod. 11734581
Mått (L x B x H):
62 x 600 x 77 mm
91 x 600 x 113 mm
168 x 600 x 207 mm
197 x 600 x 240 mm
299 x 600 x 353 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11734581
Brand: Multiroir Controlec™ 50002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Luta och/eller ta bort Multiroir Controlec™ Tiltande brickor för ABS-förvaringsenhet för ett flexibelt och mångsidigt arrangemang av dina föremål som ska förvaras.
  • Förvaringsenheten är stapelbar
  • Tiltbricka material: ABS
  • Vippbrickor i olika storlekar
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material ABS
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) Löstagbar lutningsbar lådenhet
Produkttyp Tilt Bin
Mått (L x B x H) 299 x 600 x 353 mm
Längd (metrisk) 299 mm
Bredd (metrisk) 600 mm
Höjd (metrisk) 353 mm