Läs mer
Multiroir Controlec™ Tiltande brickor för ABS-förvaringsenhet
Mått (L x B x H):
62 x 600 x 77 mm
91 x 600 x 113 mm
168 x 600 x 207 mm
197 x 600 x 240 mm
299 x 600 x 353 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förvaringsenheten är stapelbar
- Tiltbricka material: ABS
- Vippbrickor i olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Material | ABS |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (utrustning) | Löstagbar lutningsbar lådenhet |
| Produkttyp | Tilt Bin |
| Mått (L x B x H) | 299 x 600 x 353 mm |
| Längd (metrisk) | 299 mm |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Höjd (metrisk) | 353 mm |