Specifikationer
| Färg | Blått |
| Håller | Pipetter |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 3 |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mått (L x B x H) | 157 x 120 x 95 mm |
| Längd (metrisk) | 15.7 cm |
| Längd (engelska) | 6,2 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,7 tum |
| Visa mer |