Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Orange |
| Håller | Rör (30 x 15 ml, 20 x 50 ml) |
| Material | ABS |
| Positioner | 50 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när de är tomma |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (utrustning) | 15 och 50 ml koniska rör |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Visa mer |