Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Abscisic acid |
| Smältpunkt | 160,0 °C till 163,0 °C |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 100 mg |
| Merck Index | 15, 12 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vattenlösning: något löslig. Annan löslighet: löslig i vattenlösning av NaHCO3, kloroform, aceton, etylacetat, eter och etanol; något löslig i bensen; svårlöslig i petroleumeter |
| Formel vikt | 264.32 |
Säkerhet och hantering
- (+)-Abscisic acid
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: (+)-Abscisic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.