Läs mer
(+)-Abscisinsyra, 98 %
Produktkod. 16338297 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16338297 500 mg
16328297 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16338297 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 SEK
    2258.65 SEK / 500mg
    Save 306.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21293-29-8 | C15H20O4 | 264,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21293-29-8
Molekylformel C15H20O4
Molekylvikt (g/mol) 264.32
MDL-nummer MFCD00066545,MFCD00066545,MFCD00075619
InChI-nyckel JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
IUPAC-namn (2Z,4E)-5-[(lS)-1-hydroxi-2,6,6-trimetyl-4-oxocyklohex-2-en-1-yl]-3-metylpenta-2,4-diensyra
LEDER C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Abscisic acid
Smältpunkt 160,0 °C till 163,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 mg
Merck Index 15, 12
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: något löslig. Annan löslighet: löslig i vattenlösning av NaHCO3, kloroform, aceton, etylacetat, eter och etanol; något löslig i bensen; svårlöslig i petroleumeter
Formel vikt 264.32
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.