missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Abscisic Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Abscisic Aldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 248.1412 |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 |
| InChI-nyckel | RIKWDZWVHUIUAM-KICRZJJPSA-N |
| LEDER | C\C(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C=O |
| IUPAC-namn | (2Z,4E)-5-[(1S)-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl]-3-methylpenta-2,4-dienal |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?