missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Absinthin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Absinthin |
| CAS | 1362-42-1 |
| Molekylformel | C30H40O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2H-7,13b-Ethenopentaleno[1'',2'':6,7, 5'',4'':6',7']dicyclohepta[1,2-b:1',2'-b']difuran-2,12(11H)-dione, 3,3a,4,5,6,6a,6b,7,7a,8,9,10,10a,13a,13c,14b-hexadecahydro-6,8-dihydroxy-3,6,8,11,14,15-hexamethyl-, (3S,3aS,6S,6aR,6bS,7S,7aR,8S,10aS,11S,13aS,13bR,13cR,14bS)-, 2H-7,13b-Ethenopentaleno[1'',2'':6,7, 5'',4'':6',7']dicyclohepta[1,2-b:1',2'-b']difuran-2,12(11H)-dione, 3,3a,4,5,6,6a,6b,7,7a,8,9,10,10a,13a,13c,14b-hexadecahydro-6,8-dihydroxy-3,6,8,11,14,15-hexamethyl-, [3S-(3α,3aα,6β,6aα,6bβ,7α,7aβ,8α,10aβ,11β,13aα,13bα,13cβ,14bβ)]-, Absinthin (8CI), (3S,3aS,6S,6aR,6bS,7S,7aR,8S,10aS,11S,13aS,13bR,13cR,14bS)-3,3a,4,5,6,6a,6b,7,7a,8,9,10,10a,13a,13c,14b-Hexadecahydro-6,8-dihydroxy-3,6,8,11,14,15-hexamethyl-2H-7,13b-ethenopentaleno[1'',2'':6,7, 5'',4'':6',7']dicyclohepta[1,2-b:1',2'-b']difuran-2,12(11H)-dione, NSC 407315 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1[C@@H]2CC[C@](C)(O)[C@@H]3[C@H]4[C@H]5C=C(C)[C@@]6([C@H]7OC(=O)[C@@H](C)[C@@H]7CC[C@](C)(O)[C@H]56)[C@H]4C(=C3[C@H]2OC1=O)C |
| IUPAC-namn | (1R,2R,5S,8S,9S,12S,13R,14S,15S,16R,17S,20S,21S,24S)-12,17-dihydroxy-3,8,12,17,21,25-hexamethyl-6,23-dioxaheptacyclo[13.9.2.01,16.02,14.04,13.05,9.020,24]hexacosa-3,25-diene-7,22-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.64 |
| Formel vikt | 496.2825 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?