Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-blandning, ROX
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Beskrivning
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandningar innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket möjliggör snabb och enkel verifiering av att mastermixen har dispenserats.
- Hög prestanda - ABsolute känslighet, konsekvens& bekvämlighet
- Förbättrad kontrast och minskade fel - identifiera enkelt korrekt alikvoterad reaktionsblandning i alla plattor och rör
- Universal - kompatibel med alla större qPCR-plattformar
- Anpassningsbar - finns med olika ROX passiva referensfärgämneskoncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR ROX Blanda (2X) Räcker för 1600 x 25μ L reaktioner. Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute Blå |
| Visa mer |