Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-blandning, SYBR Grön, ROX
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Beskrivning
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Gröna mixar är optimerade 2X mastermixar för SYBR Grön kemi. Masterblandningarna innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker. Absolute Blue qPCR-blandningar inkluderar Thermo-Start Taq varmstartsenzym för ökad känslighet.
- Hög prestanda - ABsolute känslighet, konsekvens& bekvämlighet
- Förbättrad kontrast och minskade fel - identifiera enkelt korrekt alikvoterad reaktionsblandning i alla plattor och rör
- Universal - kompatibel med alla större qPCR-plattformar
- Anpassningsbar - finns med ROX eller fluorescein passiva referensfärgämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 1 x 5 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grön ROX Blanda (2X) • 100μ L MgCl2 (1M) Räcker för 400 x 25μ L reaktioner. Förvara vid -20 °C |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | ABsolute Blå |
| Visa mer |