Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-blandning, SYBR Grön, med separat ROX flaska
Produktkod. 11842163
Antal reaktioner:
1 600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 11842163
Brand: Thermo Scientific™ AB4166B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Gröna mixar är optimerade 2X mastermixar för SYBR Grön kemi. Masterblandningarna innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker. Absolute Blue qPCR-blandningar inkluderar Thermo-Start Taq varmstartsenzym för ökad känslighet.
  • Hög prestanda - ABsolute känslighet, konsekvens& bekvämlighet
  • Förbättrad kontrast och minskade fel - identifiera enkelt korrekt alikvoterad reaktionsblandning i alla plattor och rör
  • Universal - kompatibel med alla större qPCR-plattformar
  • Anpassningsbar - finns med ROX eller fluorescein passiva referensfärgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grön mix (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referensfärgämne (1 mM)
Räcker för 1600 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 600 reaktioner
Tillräckligt för 1600 reaktioner av 25μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, siRNA-validering
Kompatibilitet Blockbaserade qPCR-instrument
Antal reaktioner 1 600 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 16 x 1.25 mL