Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR-blandning, SYBR Grön, med separat ROX flaska
Produktkod. 11852163
Change view
Antal reaktioner:
1 600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
400 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11852163 400 reaktioner 400 reaktioner
11842163 1 600 reaktioner 1600 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11852163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB4167A
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker.
Thermo Scientific ABsolute Blå qPCR SYBR Gröna mixar är optimerade 2X mastermixar för SYBR Grön kemi. Masterblandningarna innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket gör verifieringen av dispenseringen av mastermixen snabb, enkel och idiotsäker. Absolute Blue qPCR-blandningar inkluderar Thermo-Start Taq varmstartsenzym för ökad känslighet.
  • Hög prestanda - ABsolute känslighet, konsekvens& bekvämlighet
  • Förbättrad kontrast och minskade fel - identifiera enkelt korrekt alikvoterad reaktionsblandning i alla plattor och rör
  • Universal - kompatibel med alla större qPCR-plattformar
  • Anpassningsbar - finns med ROX eller fluorescein passiva referensfärgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 1 x 5 ml ABsolute Blå QPCR SYBR Grön mix (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referensfärgämne (1 mM)
räcker för 400 x 25μ L reaktioner.
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, MJ Chromo4 , MJ Opticon , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , Corbett RotorGene
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 400 reaktioner
Tillräckligt för 400 reaktioner av 25μ L vardera
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, siRNA-validering
Kompatibilitet Blockbaserade qPCR-instrument
Antal reaktioner 400 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 5 mL
Mostrar más Mostrar menos
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.