Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute Blå QPCR Mix, med separat ROX flaska
Produktkod. 10657123
Change view
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
400 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10657123 1600 reaktioner Varje
11832153 400 reaktioner 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB4136B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
ABsolute Blå qPCR-blandningar använder Thermo-Start Taq varmstartsenzym för ökad känslighet.
Thermo Scientific™ ABsolute Blå qPCR-blandningar innehåller ett inert blått färgämne för att avsevärt förbättra kontrasten mellan reagens och plast, vilket möjliggör snabb och enkel verifiering av att mastermixen har dispenserats.
  • Hög prestanda - ABsolute känslighet, konsekvens& bekvämlighet
  • Förbättrad kontrast och minskade fel - identifiera enkelt korrekt alikvoterad reaktionsblandning i alla plattor och rör
  • Universal - kompatibel med alla större qPCR-plattformar
  • Anpassningsbar - finns med olika ROX passiva referensfärgämneskoncentrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 16 x 1,25 ml ABsolute Blå QPCR-mix (2X)
• 100μ L MgCl2 (1M)
• 25μ L ROX Referensfärgämne (1 mM)
Förvara vid -20 °C
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje ABsolute Blå
Produkttyp qPCR-blandning
Tillräckligt för 1600 reaktioner
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 20 mL