Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ 1-stegs RT-dPCR Master Mix (4X)
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- Optimerad för användning med QuantStudio Absolute Q Digital PCR-systemet i ett enkelt arbetsflöde med minimala bearbetningssteg
- 4X-formuleringen möjliggör analys av högre provvolymer och ger noggrann kvantifiering av RNA-mål utan att använda en standardkurva
- Ställ in reaktionen som 1-Step RT-qPCR, ladda sedan och kör plattan i ett enda instrument
- Kräver bara 5 minuters hands-on och RT-dPCR-körning på ∼65 minuter
- Förmåga att upptäcka mindre än 1 kopia/μl av ett specifikt mål inom en 4-plex-reaktion
- Detektera upp till fyra mål i en enda reaktion
- Mycket reproducerbara resultat mellan tekniska replikater genererar >konsekvent 20 000 analyserbara mikrokammare
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | <2 hr. |
| Teknik | Digital PCR |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Kompatibilitet | Absolute Q Digital PCR-system |
| Hot Start | Hot Start-polymeras Taq |
| Antal reaktioner | 200 reaktioner |
| Provtyp | RNA |
| Visa mer |