Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ dPCR SARS-CoV-2 övervakningssats för avloppsvatten
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 Wastewater Surveillance Kit möjliggör snabb, känslig, absolut kvantifiering av SARS-CoV-2 från isolerad avloppsvattennukleinsyra med hjälp av QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system.
Funktioner i Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 avloppsvattenövervakningskit inkluderar:
•Enkelt att använda —enkelt qPCR-liknande arbetsflöde med bara några pipetteringssteg och minimal praktisk tid
•Snabb absolut —kvantifiering av mål av intresse på mindre än två timmar, inklusive reaktionsberedning och dPCR-datainsamling
•Konsistens som drivs —av microfluidic array plate (MAP) teknologi och TaqMan kemi för exceptionell datakonsistens
Absolute Q SARS-CoV-2 Wastewater Surveillance Kit innehåller både en triplex digital PCR (dPCR)-analys och Absolute Q 1-Step RT-dPCR Master Mix (kat. nr. A55146). Den högupplösta multiplexanalysen riktar sig mot två SARS-CoV-2 N-gen (nukleoplasmidprotein) regioner eftersom genen är den mer stabila och mindre mottagliga för mutationer. Analysen designades av våra experter med erfarenhet av att snabbt svara på SARS-CoV-2-utbrottet, som hjälpte till att säkerställa SARS-CoV-2-specificitet och följde CDC-vägledning.
I enlighet med CDC:s riktlinjer för SARS-CoV-2 avloppsvattenövervakning, är en analys som riktar sig mot pepparmild mottle-virus (PMMoV) också en del av singelrörs-triplexanalysen för att möjliggöra fekal normalisering. Analysen gör det möjligt att detektera alla tre mål i en enda brunn. Med QuantStudio Absolut Q dPCR System, den röda kanalen är fri för att möjliggöra ytterligare multiplexering med ditt eget mål av intresse genom att kombinera analyskitet med en lämplig färgämnesmärkt analys.
Avloppsvattenövervakningssatsen erbjuder tillräckligt med multiplexanalys och mastermix för 200 provreaktioner och är för användning med QuantStudio Absolut Q MAP16-platta.
Relaterade produkter
QuantStudio Absolute Q dPCR-system (kat. nr. A52864)
QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate kit (kat. nr. A52865)
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (kat. nr. A52606)
MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit med virusberikning (kat.nr. A52610)
AcroMetrix SARS-CoV-2-kontroll, RUO (kat.nr. 954517)
AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-kontroll, RUO (kat.nr. 954519)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Absolut Q 1-stegs RT-dPCR Master Mix (4X) • Absolute Q Wastewater Surveillance Assay (20X) Butik på– 15 till– 25 °C. |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Reaktionshastighet | <2 hr. |
| Teknik | Digital PCR |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR-system |
| Etikett eller färgämne | FAM, VIC, ABY |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Mål | SARS-CoV-2 Pepper Mild Marble Virus (PMMoV) |
| Visa mer |
Endast för forskning.