Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ MAP16 Plate Kit och 1-Step RT-dPCR Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
- En nyckelkomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system
- Systemet drivs av den patenterade MAP-tekniken (microfluidic array plate).
- Möjliggör konsekvent och automatiserad separering av provet i 20 000 mikrokammare med branschledande< 1 % variationskoefficient (CV )
- De QuantStudio Absolute Q MAP16 mikroinjektionsgjutna plattor övervinner vanliga utmaningar med inkonsekvens och hög dödvolym
- Detta nya tillvägagångssätt ger många fördelar inklusive: exakt mikrokammarvolym, konsekvent provfördelning och mer än 98 % av den laddade volymen analyserad
- Denna paketprodukt innehåller också Absolute Q 1-stegs RT-dPCR Master Mix (4X), optimerad för användning med QuantStudio Absolut Q Digital PCR System i ett enkelt arbetsflöde med minimala bearbetningssteg
- 4X-formuleringen möjliggör analys av högre provvolymer och ger noggrann kvantifiering av RNA-mål utan att använda en standardkurva
- Absolute Q-systemets oöverträffade precision och noggrannhet ger förtroende för mätningar över replikat och experiment
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | <2 hr. |
| Teknik | Digital PCR |
| Kvantitet | 192 reaktioner |
| Kompatibilitet | Absolute Q Digital PCR-system |
| Hot Start | Hot Start Taq Polymeras |
| Antal reaktioner | 192 reaktioner |
| Provtyp | RNA |
| Visa mer |