Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ MAP16 Plate Kit och Absolute Q™ Universal DNA dPCR Master Mix
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Absolute Q MAP16 Plate Kit och Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix är nyckelkomponenter i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system. Systemet drivs av microfluidic array plate (MAP)-teknologi som möjliggör konsekvent och automatiserad separering av provet i 20 000 mikrokammare med branschledande< 1 % variationskoefficient (CV ).
Absolute Q MAP16 Plate Kit
Absolute Q MAP16 mikroinjektionsgjutna plattor övervinner vanliga utmaningar med inkonsekvens och hög dödvolym. Denna nya metod ger många fördelar, inklusive exakt mikrokammarvolym, konsekvent provfördelning och mer än 98 % av den laddade volymen som analyseras.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix
Denna paketprodukt innehåller också Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix, som är kompatibel med ett brett utbud av applikationer och över 20 miljoner fördesignade TaqMan Analyser (prestanda-garanterad* ), vilket minskar behovet av att designa anpassade analyser. Förenkla ditt arbetsflöde genom att undvika analysdesign och minimera analysoptimering; använd samma analys för både qPCR och digital PCR. Dessutom, med 72 timmars bänkskiva med sammansatt reaktion, möjliggör denna mastermix ökad produktivitet genom automatisering.
Absolute Q-systemets imponerande precision och noggrannhet hjälper till att ge förtroende för mätningar över replikat och experiment.
*Vi garanterar att våra fördesignade TaqMan Analyser gör det möjligt för dig att få data som du kan lita på, eller så ersätter vi dem utan kostnad eller ger dig en kredit för analysens inköpspris. Regler och villkor gäller.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 12 MAP16-plattor, packningar, isoleringsbuffert och 1 rör Absolute Q™ Universal DNA Digital PCR Master Mix (192 reaktioner) |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Digital PCR (dPCR), DNA-kvantifiering, Genuttryck, Genotypsbestämning, Mikrobiell upptäckt |
| Antal reaktioner | 192 reaktioner |
Endast för forskning.