Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ Universal DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Produktkod. 30245081 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
30245081 Varje
1 options
Produktkod. 30245081 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A72710
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix är kompatibel med ett brett utbud av applikationer och över 20 miljoner Applied Biosystems fördesignade TaqMan Analyser, eliminerar behovet av att designa anpassade analyser.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix is compatible with a broad range of applications and over 20 million Applied Biosystems predesigned (and performance-guaranteed*) TaqMan Assays, eliminating the need to design custom assays. With 72 hours of assembled-reaction benchtop stability, this master mix enables increased productivity through automation. Simplify your workflow by avoiding assay design and minimizing assay optimization: the same assay can be used for both qPCR and digital PCR (dPCR). To use this master mix, pair it with Applied Biosystems predesigned TaqMan Assays, MAP16 plates, and the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix är kompatibel med ett brett utbud av applikationer och över 20 miljoner Applied Biosystems fördesignad (och prestandagaranterad* ) TaqMan Analyser, eliminerar behovet av att designa anpassade analyser. Med 72 timmars bänkskiva med sammansatt reaktion möjliggör denna mastermix ökad produktivitet genom automatisering. Förenkla ditt arbetsflöde genom att undvika analysdesign och minimera analysoptimering: samma analys kan användas för både qPCR och digital PCR (dPCR). För att använda denna mastermix, para ihop den med Applied Biosystems fördesignade TaqMan Analyser, MAP16-plattor och QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system.
Funktioner hos Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix inkluderar:
  • Universell mastermix kompatibel med ett brett utbud av applikationer
  • Över 20 miljoner fördesignade TaqMan Analyser tillgängliga (med prestandagaranti* ), eliminerar analysdesign och möjliggör flexibelt målval
  • 72-timmars rumstemperaturstabilitet för bekvämlighet och förbättrad produktivitet genom automatisering
  • Multiplexa upp till fyra mål i en reaktion, vilket sparar tid och resurser
  • Inbyggd tolerans för vanliga PCR-hämmare möjliggör robust prestanda även med utmanande prover
En mastermix optimerad för dPCR-prestanda
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix representerar ett genombrott inom dPCR-teknik. Denna mycket optimerade mastermix är speciellt utformad för att maximera dPCR-prestanda när den används med QuantStudio Absolute Q instrument och MAP16 plattor. Mastermixen utökar applikationsmöjligheterna genom att sömlöst arbeta med fördesignade TaqMan Analyser. Detta eliminerar behovet av att designa anpassade analyser för dina experiment, vilket sparar mycket tid.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix har testats med en rad fördesignade TaqMan Analyser som täcker följande applikationer:
  • Analys av genuttryck**
  • Viral vektor kvantifiering
  • Mutationsdetektering
  • SNP-genotypning
  • Kopiera nummervariationsanalys
Sömlöst arbetsflöde från qPCR till dPCR
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix erbjuder bekvämligheten att använda samma fördesignade TaqMan Analys utan modifieringar för både qPCR och dPCR, vilket ger en enkel och effektiv lösning för nukleinsyrakvantifiering. Detta minimerar behovet av omfattande optimering när du övergår dina analyser till ett dPCR-format. Utförandet av TaqMan Analyser garanteras när de används enligt anvisningarna, vilket ger dig förtroende för dina resultat.
Högre multiplexering och automatisering
Du kan ytterligare förbättra effektiviteten i ditt dPCR-arbetsflöde genom att multiplexa upp till fyra mål i en enda reaktion. 72-timmarsbänkens stabilitet möjliggör också utökad gångtid och automatisering. Detta gör att du kan uppnå en högre genomströmning med mindre praktisk tid.
Enkel och konsekvent dPCR-procedur
Att köra dina experiment med Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix är enkelt. Välj bara en fördesignad TaqMan Analys, kombinera den med mastermixen och ditt DNA-prov, ladda i MAP16-plattan och sätt in plattan i QuantStudio Absolut Q-instrument. Mastermixen är optimerad för att fungera sömlöst med QuantStudio Absolut Q-system för att leverera känsliga och exakta dPCR-resultat.
Optimerad för förvaringsbekvämlighet och hållbarhet
För ökad bekvämlighet förvaras Absolute Q DNA Digital PCR Universal Master °Mix vid 4 C, och den har två års hållbarhet från tillverkningsdatum.
*Vi garanterar att alla våra TaqMan Analyser gör det möjligt för dig att få data som du kan lita på, eller så ersätter vi dem utan kostnad eller ger dig en kredit för analysens inköpspris.
**Vi rekommenderar att du använder cDNA som genererats med SuperScript IV VILO Master Mix för optimalt resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 5X
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Form Vätska
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Digital PCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
Teknik Digital PCR
För användning med (utrustning) QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR-system
Produkttyp Digital PCR Master Mix
Kvantitet Varje
Frakt skick Skickas vid 2 °C till 8 °C
Tillräckligt för 200 reaktioner
För användning med (applikation) Digital PCR (dPCR), DNA-kvantifiering, Genuttryck, Genotypsbestämning, Mikrobiell upptäckt
Kompatibilitet Absolut Q™ Digitalt PCR-system
Hot Start Hot Start Taq Polymeras
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat 9μ L
Provtyp DNA, cDNA
Volym 400μ L
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.