Läs mer
ABsolute™ qPCR-mastermixar, SYBR Grönbaserad detektion
Produktkod. 11862073
Produktkod. 11862073
Brand: Thermo Scientific ABgene AB1285B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR Master Mixes erbjuder känslighet och reproducerbarhet för realtids PCR-applikationer.
Njut av känslighet och reproducerbarhet i realtids-PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Grönbaserad detektion qPCR Master Mixes.
ABsolute qPCR Master Mixes är designade för att uppnå de mest konsekventa och reproducerbara data över alla qPCR-plattformar. Proprietära tillsatser ger förbättrade och konsekventa slutpunktsavläsningar samt låga Ct-värden. Alla blandningar innehåller Thermo-StartTaq DNA-polymeras, för ökad specificitet, och innehåller dTTP för ökad reaktionseffektivitet och känslighet (lågt Ct).
  • Maximal specificitet —Kemiskt modifierad Thermo-Start™Taq förblir helt inaktiv tills den värms upp till °95 C i 15 minuter, vilket förhindrar ospecifik amplifiering
  • Förbättrad effektivitet —Användningen av dTTP i stället för dUTP ökar reaktionseffektiviteten med cirka 5 % och minskar därför reaktionstiden
  • Ökad känslighet —Kombinationen av Thermo-StartTaq och dTTP ökar känsligheten och möjliggör upptäckt av mallar med lågt antal kopior
  • Instrumentspecifik —Individuellt optimerade qPCR-mixar designade för alla större qPCR/Real-Time PCR-instrument
  • Reproducerbara resultat —Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontrolltester för att säkerställa konsistens från batch till batch
  • Enkelt protokoll —Mastermix-format minskar protokollstegen och minimerar risken för pipeteringsfel och provkontamination
Innehåller:
ABsolute qPCR-buffert (Thermo-Start DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2 , SYBR grönt jag, ROX™ passivt referensfärgämne (endast i ROX blandningar), Fluorescein (endast i Fluorescein-blandning)); Separera MgCl2 ; Separat ROX injektionsflaska (endast i kit som anges)
Rekommenderas för:
Idealisk för QPCR-analys i molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive genuttryck och SNP-typning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring ABsolute qPCR-buffert (Thermo-Start DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2, SYBR grönt jag, ROX™ passivt referensfärgämne (endast i ROX blandningar), Fluorescein (endast i Fluorescein-blandning)); Separera MgCl2; Separat ROX injektionsflaska (endast i kit som anges). Förvara vid -20 °C. Undvik frys-/upptiningscykler
Beskrivning ABsolute QPCR SYBR Grön kapillärblandning
Kvantitet 2000 x 20µL rxn
Aktiveringstid värms till 95 °C i 15 minuter
Köp av denna produkt inkluderar en immunitet från stämning enligt patent som specificeras i produktbilagan för att endast använda det köpta beloppet för köparens egen interna forskning. Inga andra patenträttigheter förmedlas uttryckligen, underförstått eller genom estoppel. Ytterligare information om inköp av licenser kan erhållas genom att kontakta Licensdirektören, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Kalifornien 94404, USA .