Läs mer
ABsolute ABsolute™ qPCR-mastermixar, SYBR Grönbaserad detektion
Beskrivning
Njut av känslighet och reproducerbarhet i realtids-PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ SYBR Grönbaserad detektion qPCR Master Mixes.
Höjdpunkter
- Hög känslighet & specificitet -Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartenzym Thermo-Start DNA-polymeras
- Optimerad buffert innehållande SYBR Grön I
- Reproducerbarhet - Alla masterblandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
- Brett dynamiskt omfång
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | ABsolute qPCR-buffert (Thermo-Start DNA-polymeras, dNTPs, MgCl2, SYBR grönt jag, ROX™ passivt referensfärgämne (endast i ROX blandningar), Fluorescein (endast i Fluorescein-blandning)); Separera MgCl2; Separat ROX injektionsflaska (endast i kit som anges). -20 °C Undvik frys-/upptiningscykler |
| Beskrivning | ABsolute qPCR SYBR Grön Låg ROX Blanda |
| Kvantitet | 800 x 50µL rxn |
| Aktiveringstid | värms till 95 °C i 15 minuter |
Köp av denna produkt inkluderar en immunitet från stämning enligt patent som specificeras i produktbilagan för att endast använda det köpta beloppet för köparens egen interna forskning. Inga andra patenträttigheter förmedlas uttryckligen, underförstått eller genom estoppel. Ytterligare information om inköp av licenser kan erhållas genom att kontakta Licensdirektören, Applied Biosystems , 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Kalifornien 94404, USA .