Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, nej ROX
Produktkod. 11807682
Change view
Antal reaktioner:
1600 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1600 reaktioner
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11807682 1600 reaktioner 1600 reaktioner
1 options
Produktkod. 11807682 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1132B
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific ABsolute qPCR-blandningar är optimerade för användning med hybridiseringsprober och innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primrar/prober.
Njut av känslighet och reproducerbarhet i realtids-PCR-applikationer med Thermo Scientific™ ABsolute™ Sondbaserad detektion qPCR-masterblandningar.
  • Thermo Scientific ABsolute qPCR-blandningar är optimerade för användning med hybridiseringsprober
  • De innehåller alla komponenter som är nödvändiga för att utföra kvantitativ PCR, med undantag för mall och primrar/prober
  • 2X mastermixen innehåller en proprietär reaktionsbuffert som ger hög känslighet, specificitet och reproducerbarhet
  • ABsolute qPCR-blandningar finns tillgängliga med alternativet inkluderad hög ROX referensfärgämneskoncentration, låg ROX koncentration, och med nr ROX referensfärgämne
  • Det finns också en mastermixversion optimerad för kapillärinstrument.
Höjdpunkter
  • Hög känslighet& specificitet - Masterblandningarna innehåller vårt patenterade varmstartsenzym Thermo-Start DNA-polymeras
  • Reproducerbarhet - Alla blandningar genomgår omfattande kvalitetskontroll för att säkerställa konsistens från batch till batch
  • Optimerad buffert - För maximal prestanda i multiplexreaktioner
  • Tillämpningar - Analys av genuttryck, siRNA-validering och genotypning
Alternativ produkt
  • Försök TaqMan Fast Advanced Master Mix (4444963), vår högsta prestanda, sondbaserade mastermix
  • TaqMan Fast Advanced Master Mix innehåller det bästa av ABsolute QPCR Mix, med ytterligare möjligheter för genuttrycksanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 16 x 1,25 ml ABsolute QPCR-mix (2X)
Förvara vid -20 °C
Beskrivning ABsolute QPCR-blandning, QPCR-blandning; 1,25 ml flaska; 800 rxns
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje ABsolute
Produkttyp qPCR-blandning
Kvantitet 16 x 1,25 ml flaskor; 800 x 50μ L reaktioner
Tillräckligt för 1600 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Genotypsbestämning, siRNA-validering
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 1600 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 1.25 mL